Läs mer
Thermo Scientific™ Maxisafe 2030i biologiska säkerhetsskåp enligt EN12469& DIN12980
Produktkod. 16339933 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Bredd (metrisk) Exteriör:
1000 mm
1300 mm
1600 mm
1900 mm
Beskrivning:
Inga alternativ
Korsstråle UV-C i sidoväggar
Förpackningsstorlek:
Varje
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Bredd (metrisk) Exteriör Beskrivning Förpackningsstorlek
16339933 1900 mm Korsstråle UV-C i sidoväggar -
16339923 1000 mm Inga alternativ Varje
16349923 1300 mm Inga alternativ -
16359923 1600 mm Inga alternativ -
16357821 1900 mm Inga alternativ Varje
16309933 1000 mm Korsstråle UV-C i sidoväggar -
16319933 1300 mm Korsstråle UV-C i sidoväggar Varje
16329933 1600 mm Korsstråle UV-C i sidoväggar -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Produktkod. 16339933 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 51032718
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    404740.58 SEK
    383580.92 SEK / Paket med 1
    Save 21159.66 SEK
    5% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-01-2027
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
För CMR-föreningar (cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska). Nya autonoma säkerhetsfunktioner för maximalt skydd och grafiskt användargränssnitt för enkel drift.
Thermo Scientific™ Maxisafe 2030i cytotoxisk säkerhetsskåp innehåller SmartFlow Plus, DAVE Plus och Smart UV-teknologier för ultimat skydd och grafiskt användargränssnitt för enkel drift. Varje enhet har inbyggd Wifi-kapacitet och är redo att anslutas. Vårt förfiltersystem inkluderar en ny förbättrad och enkel tätningslösning. Med sin design med trippelfilter ger Maxisafe biosäkerhetsskåp 100 000 gånger bättre filtreringseffektivitet än vanliga klass II biologiska säkerhetsskåp.
  • GUI pekskärmsgränssnitt,
  • LED interiörbelysning
  • Molnredo datautgång
  • Ergonomiska armstöd (tillval)
  • SmartPort mångsidig åtkomst
  • SmartFlow Plus automatisk kompensation
  • 316 rostfritt stål interiör
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Korsstråle UV-C i sidoväggar
Certifikat och efterlevnad EN 12469, DIN 12980
Kammarmaterial Rostfritt stål (316)
Produkttyp Biosäkerhetsskåp
Modell Maxisafe 2030i
Uttag 4 bakvägg
Skärmöppning (metrisk) 200 mm
Bredd (engelska) Exteriör 74,8 tum
Visa 7 tum GUI
Filtereffektivitet 0.99995
Filtertyp H14 HEPA
Bredd (metrisk) Exteriör 1900 mm
Energiförbrukning (reducerat flödesläge) 80 W/h
Belysning LED
Hamnar 2 x varje sida plus smarta portar
Sash öppning (engelska) 7,8 tum
Mått (L x B x H) Exteriör 870 x 1900 x 1536 mm
Frekvens 50/60 Hz
Djup (metrisk) Exteriör 870 mm
Nettovikt (metrisk) 330 Kg
Fraktvikt (metrisk) 365 Kg
Spänning 230 V
Energiförbrukning (driftsbörvärde) 390 W/h