Läs mer
Fisherbrand™ MaxiThermal programvara
Produktkod. 15348764 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Programvarutyp:
MaxiThermal
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Programvarutyp Förpackningsstorlek
15348764 MaxiThermal Varje
1 options
Produktkod. 15348764
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-01-2027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kräver
Standard USB 1.1 gränssnitt
MaxiThermal programvara för USB Dataloggare.
  • Grafiska representationer är ett enkelt X– Y plot av tid kontra temperatur med obegränsad zoom, visa temperaturdatapunkter på grafen, se total förfluten tid eller den exakta tiden då den spelades in
  • Graf och alla datapunkter (datum, tid och temperatur) kan skrivas ut, såväl som möjligheten att lägga till en användaranteckning till filen för att inkludera information som är relevant för det specifika diagrammet
  • Möjlighet att visa numerisk data i ett skärmfönster och data kan exporteras som en CSV-fil för användning i annan programvara
  • Sammanfattningsinformationsrapport som visar specifik loggerinformation, start- och stopptid, inspelningslängd, mätintervall, högsta, lägsta, median- och medeltemperaturer samt information om höga och låga larm
  • Data från loggern laddas enkelt ner till din PC via en standard USB 1.1 gränssnitt
  • Kompatibel med Windows 98, NT , 2000, ME, XP, Vista och Windows 7 och 8
Specifikationer
Typ Programvara för datalogger
Visningstyp Ingen skärm
Programvarutyp MaxiThermal
Inkluderar MaxiThermal Software CD
För användning med (applikation) Visa och överföra registrerade data från loggare till dator
För användning med (utrustning) Fisherbrand Traceable Dataloggning Logger-Trac Termometrar