Beskrivning
Få mer flexibilitet och användbarhet med dessa Thermo Scientific™ MaxQ™ 6000 Tillbehör, för användning med MaxQ 6000 shaker. Dessa tillbehör inkluderar en staplingssats och seismisk begränsning. Med exceptionell innovation, tillförlitlighet och noggrannhet, MaxQ 6000 shakers, plattformar och tillbehör är det optimala valet för ett hektiskt labb.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Staplingssats |
| Beskrivning | Staplingssats |
| För användning med (utrustning) | MaxQ 6000 Shaker |