Läs mer
Thermo Scientific™ MaxQ™ 6000 staplingsbar inkuberad/kyld skakapparat
Produktkod. 10795714 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Temperaturområde (metriskt):
Ambient +10° till 80 °C
Omgivningstemperatur -15 °C till 80 °C
Elektriska krav:
240 V, 50 Hz
240 V, 50/60 Hz
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Temperaturområde (metriskt) Elektriska krav Förpackningsstorlek
10795714 Omgivningstemperatur -15 °C till 80 °C 240 V, 50 Hz Varje
11754948 Ambient +10° till 80 °C 240 V, 50/60 Hz Varje
10449933 Ambient +10° till 80 °C 240 V, 50/60 Hz Varje
10178348 Omgivningstemperatur -15 °C till 80 °C 240 V, 50 Hz Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10795714 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer SHKE60008CE
Bidra till ett säkrare och effektivare laboratorium
Använd kampanjkoden 28026
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-10-2026
Spara värdefullt labbutrymme med stapelbara skakapparater. Dessa skakapparater kombinerar orbital skakning med inkubation för allmänt bruk för ökad mångsidighet.
Spara värdefullt labbutrymme med Thermo Scientific™ MaxQ™ 6000 inkuberande/kylda staplingsbara skakapparater, som erbjuder provförvaring och orbital skakning med intuitiva, lättanvända digitala kontroller. Dessa skakapparater sparar utrymme genom att stapla enheter två gånger högt på golvet. Använd adapterset (tillgängligt separat) för att lägga två plattformar på 18 x 18 tum för att dubbla skakkapaciteten.
  • Staplingsbara enheter tar emot kolvar upp till 6 l
  • Två justerbara hyllor ger extra förvaring
  • Välj mellan två temperaturintervall för att uppfylla en mängd olika studier av molekylärbiologi, proteinuttryck eller plasmidrening
  • Tillgängliga i inkuberande eller kylda modeller
  • Övervaka och kontrollera noggrant kammartemperaturen över hela området med ±0,1°C noggrannhet vid 37°C med PID temperaturkontroller
  • Säkerhetsfunktion för övertemperatur med oberoende termostat ger ytterligare backup genom att kontrollera värmen om huvudtemperatukontrollern misslyckas
  • Solid-state DC borstlös motor, variabel hastighetskontroll från 15 till 500 rpm
  • Kontinuerlig och tidsinställd drift från 0,1 timme upp till 999 timmar eller 0,1 minut till 999 minuter
  • Visa hastighet, drifttid och temperatur samtidigt på tre individuella LED-displayer, vilket hjälper till att minimera fel vid upprättande av driftförhållanden
  • Den visade tiden räknas upp under kontinuerlig drift och ner under tidsinställda körningar
  • Visuella/hörbara signaler varnar användaren för temperaturavvikelser; värmen stängs av om temperaturen avviker± 1°C av börvärdet
  • Avstängning av skakapparat och ljud-/visuella larm signalerar om enheten fungerar± 10 % av inställd hastighet, vilket förhindrar att skakapparaten går
  • Eliminera plötsliga start och stopp med mjukstartsfunktionen
  • Användarjusterbar hastighetskalibrering kan utföras med en digital handhållen varvräknare, där verifiering krävs och protokoll kan standardiseras
  • Säkerhetsspärr stoppar skakrörelsen när dörren är öppen
  • Plattformens rörelse avbryts när överdriven vibration upptäcks på grund av en obalanserad belastning
  • Behåller parametrar vid strömavbrott och startar om enheten automatiskt efter att strömmen återställts
  • RS-232-gränssnittet tillåter fjärrövervakning av hastighet, tid och temperatur
  • Stort visningsfönster och invändig belysning gör det möjligt att se provet, vilket minimerar behovet av att öppna dörren
  • Dörren kan ledas från höger eller vänster av användaren för bekväm placering i labbet
  • 18x 18″-plattformen kan placeras på två nivåer inuti kammaren för att fördubbla skakkapaciteten
  • Korrosionsbeständig kammare i rostfritt stål rymmer en mängd av 18x 18 in. (46x 46 cm) universella och dedikerade plattformar
  • Slitstark pulverbelagd, exteriör konstruktion av kallvalsat stål
  • Eluttag inuti kammaren ger ström för säker drift av skakapparater, omrörare eller rotatorer
Övergripande mått
  • Plattformens mått: 18x 18 in. (45,7x 45,7 cm)
  • Övergripande mått Lx Bx H: 33x 27x 40,5 in. (83,9x 69,6x 102,9 cm)
Beställningsinformation:
För ett komplett system, beställ plattformar och klämmor (säljs separat)
Inkluderar:
  • Två justerbara höjdperforerade hyllor i rostfritt stål.
Krävs:
  • Universell plattform (utan klämmor), eller
  • Dedikerad plattform (med förinstallerade klämmor)
Rekommenderas för:
  • Bakteriesuspensioner
  • Hybridisering
  • Löslighetsstudier
  • Diagnostisk test
  • Extraktionsförfaranden
  • Tvättprocedurer
  • Allmän blandning
  • Proteinuttryck
  • Färgning och avfärgning
  • Plasmidrening
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bana 19 mm
Bärande kapacitet (metrisk) 15.9 kg
Hastighetsintervall 15 till 500 rpm,± 1 rpm
Elektriska krav 240 V, 50 Hz
Spänning 240 V
Temperaturområde (metriskt) Omgivningstemperatur -15 °C till 80 °C
Wattal 1500 W
Amperage 7 A
Produkttyp Skakapparat
Bärande kapacitet (engelska) 35 lb.
Certifikat och efterlevnad CE, cUL, UL
Temperaturområde (engelska) −5°F to +140°F
Frekvens 50 Hz
Material Plattform i rostfritt stål
Höjd (engelska) 40,5 tum
Höjd (metrisk) 102.9 cm
Längd (engelska) 33 tum
Längd (engelska) Plattform 18 tum
Längd (metrisk) 83.8 cm
Längd (metrisk) plattform 45.7 cm
Bredd (engelska) Interiör 27,5 tum
Bredd (metrisk) Interiör 69.9 cm
Bredd (metrisk) Plattform 45.7 cm
Fraktvikt (engelska) 430 lb.
Fraktvikt (metrisk) 196 kg
Controllertyp Digital
Beskrivning Small Stackable Incubated/Refrigerated Orbital Shaker
Modell MaxQ 6000 Refrigerated and Incubated Stackable Shaker
Motortyp DC borstlös
Timerintervall Kontinuerlig eller tidsinställd drift från 0,1 minut till 999 timmar
Kylt Yes