Läs mer
Thermo Scientific™ MaxQ™ HP Orbital Shakers Universalplattformar
Produktkod. 10594093 Handla allt Thermo Scientific Produkter
För användning med (utrustning):
MaxQ 8000
MaxQ™ HP Orbital Shakers
Mått (L x B):
18 x 18 tum
18 x 24 tum.
18 x 29,5 tum.
18 x 29,5 tum. (74,9 x 45,7 cm)
24 x 36 tum.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10594093
Brand: Thermo Scientific™ 238061
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Blanda och matcha laboratorieartiklar i olika storlekar på en enda plattform med dessa orbital shakers universella plattformar.
Blanda och matcha laboratorieartiklar i olika storlekar på en enda plattform med flexibel Thermo Scientific™ MaxQ™ HP Orbital Shakers Universalplattformar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Shaker plattform
Certifikat och efterlevnad Analyscertifikat (COA), Intyg om överensstämmelse (COC)
Mått (L x B) 18 x 29,5 tum. (74,9 x 45,7 cm)
Längd (engelska) Plattform 29,5 tum
Längd (metrisk) plattform 74.9 cm
Bredd (engelska) Plattform 18 tum
Bredd (metrisk) Plattform 45.7 cm
Beskrivning Universalplattform utan klämmor, 18 x 29,5 tum.
För användning med (utrustning) MaxQ 8000