Läs mer
Thermo Scientific™ MaxQ™ HP Orbital Shakers Universalplattformar
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Blanda och matcha laboratorieartiklar i olika storlekar på en enda plattform med flexibel Thermo Scientific™ MaxQ™ HP Orbital Shakers Universalplattformar.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Universell plattform |
| Certifikat och efterlevnad | Analyscertifikat (COA), Intyg om överensstämmelse (COC) |
| Mått (L x B) | 18 x 18 tum |
| Längd (engelska) Plattform | 18 tum |
| Längd (metrisk) plattform | 45.7 cm |
| Bredd (engelska) Plattform | 18 tum |
| Bredd (metrisk) Plattform | 45.7 cm |
| Beskrivning | Universell plattform utan klämmor |
| För användning med (utrustning) | MaxQ HP 416/420 |