Läs mer
Thermo Scientific™ MaxQ™ HP Orbital skakapparat för bord
Produktkod. 12642785 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Modell:
CO 2 resistent skakapparat
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Modell Förpackningsstorlek
12642785 CO 2 resistent skakapparat Varje
1 options
Produktkod. 12642785 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer SHKE416HP1CE
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    58185.00 SEK
    57310.17 SEK / Paket med 1
    Save 874.83 SEK
    1% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Använd denna orbitala skakapparat för bord i reach-in-inkubatorer, miljörum eller på labbänkar.
Kör Thermo Scientific™ MaxQ™ HP orbital skakapparat för bord i reach-in inkubatorer, miljörum eller på laboratoriebänkar. Vår patenterade balanseringsteknik och robusta mekanism gör att jämn, hög kapacitet, 24/7 skakning blir verklighet. Med en branschledande plattformsstorlek har denna CO2-resistenta skakapparat ett brett hastighetsområde, en motor med låg värmeeffekt och en spillsäker design.
Funktioner:
  • Den patenterade, trippel-motbalanserade, kraftiga mekanismen förhindrar vibrationer, vilket gör att enheten kan köras smidigt med tunga, obalanserade belastningar
  • Trippel motbalanserad mekanism ger optimal hantering av fulla eller obalanserade laster, oavsett kolvplacering, och eliminerar helt gående
  • Mikroprocessorkontroller visar körning och börvärden samtidigt på en bakgrundsbelyst display som stöder 20 tecken
  • Enkel programmering med ikonbaserade tangenter och alfanumeriska meddelanden
  • Överdimensionerade justerbara, sugkoppstyp, gummifötter minimerar vibrationer, ger maximal stabilitet
  • Kraftig, trippel motbalanserad excentrisk drift tillåter utökade hastighetsområden
  • Lågvärme 24V DC-motor med fuktbeständig elektronik ger kontinuerlig underhållsfri drift av skakapparat på bänken eller i en kammare
  • Valfria plattformar är konstruerade av 0,31 tum, kraftigt, borstad anodiserad aluminium för hållbarhet och enkel rengöring
Beställningsvarningar:
Plattformar och klämmor ingår ej.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bana 25 mm
Bärande kapacitet (metrisk) 32 kg
Hastighetsintervall 25 till 525 varv per minut
Elektriska krav 115 V, 50/60 Hz
Spänning 115 V
Temperaturområde (metriskt) 4 °C till 60 °C
Amperage 1 A
Produkttyp Skakapparat
Bärande kapacitet (engelska) 71 lb.
Certifikat och efterlevnad CE, cUL, UL
Temperaturområde (engelska) 39,2 °F till 104 °F
Frekvens 50/60 Hz
Material Plattform i tjockbearbetad aluminium
Djup (engelska) 26 tum
Djup (metriskt) 66 cm
Mått (L x B) 18 x 18 tum och 18 x 24 tum
Höjd (engelska) 7,8 tum
Höjd (metrisk) 19.8 cm
Längd (engelska) Plattform 18 tum
Längd (metrisk) plattform 60.9 cm
Bredd (engelska) 24,3 tum
Bredd (engelska) Plattform 24 tum
Bredd (metrisk) 61.7 cm
Bredd (metrisk) Plattform 45.7 mm
Fraktvikt (engelska) 138 lb.
Fraktvikt (metrisk) 62.7 kg
Controllertyp Digital
Beskrivning Liten Open Air Orbital skakapparat
Modell CO 2 resistent skakapparat
Fuktighetsområde 20 till 90 %, icke-kondenserande
Motortyp DC borstlös
Timerintervall Programmerbar från 5 minuter till 200 timmar eller kontinuerlig drift