Läs mer
- Home
- Products
- Shakers
- Shaker tillbehör
- Thermo Scientific™ Universalklämmor för MaxQ 4000, 4450, 6000 och Solaris Shakers
Thermo Scientific™ Universalklämmor för MaxQ 4000, 4450, 6000 och Solaris Shakers
Produktkod. 10396722 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Produkttyp:
Applikator
Fartygsklämma
Kolvklämma
Kolvklämmasats
Mediaflaskklämma
Mikroplatta/Deep-Well Plate Clamp
Separerande trattklämma
Håller:
1 l Erlenmeyerkolv
10 ml Erlenmeyerkolv
1000 ml fyrkantig mediaflaska
125 ml Erlenmeyerkolv
125 ml fyrkantig medieflaska
2 l Erlenmeyerkolv
25 ml Erlenmeyerkolv
250 ml Erlenmeyerkolv
250 ml fyrkantig mediaflaska
2500 ml lågformad odlingskolv
2800 ml Fernbach-kolv
300 ml Erlenmeyerkolv
4 l Erlenmeyerkolv
5 l Erlenmeyerkolv
50 ml Erlenmeyerkolv
500 ml Erlenmeyerkolv
500 ml fyrkantig medieflaska
Enskilt fartyg
Kolvar
Kärl
Mikroplatta/djupbrunnsplatta
Separatorisk tratt
behållare
För användning med (utrustning):
Solaris Open Air Shakers, Solaris Temperaturkontrollerade shakers och MaxQ6000 shakers
Solaris Open Air Shakers, Solaris Temperaturkontrollerade shakers, MaxQ 6000 Shakers, MaxQ 416 HP Shakers
Solaris Open Air Shakers, Solaris Temperaturkontrollerade shakers, MaxQ 6000 shakers
Förpackningsstorlek:
Varje
25 product options available for selection
| Produktkod. | Produkttyp | Håller | För användning med (utrustning) | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 10396722 | Mikroplatta/Deep-Well Plate Clamp | Mikroplatta/djupbrunnsplatta | Solaris Open Air Shakers, Solaris Temperaturkontrollerade shakers och MaxQ6000 shakers | Varje |
| 12354263 | Kolvklämmasats | Kolvar | Solaris Open Air Shakers, Solaris Temperaturkontrollerade shakers och MaxQ6000 shakers | Varje |
| 10484302 | Kolvklämma | 10 ml Erlenmeyerkolv | Solaris Open Air Shakers, Solaris Temperaturkontrollerade shakers och MaxQ6000 shakers | Varje |
| 10153022 | Kolvklämma | 25 ml Erlenmeyerkolv | Solaris Open Air Shakers, Solaris Temperaturkontrollerade shakers och MaxQ6000 shakers | Varje |
| 10549912 | Kolvklämma | 50 ml Erlenmeyerkolv | Solaris Open Air Shakers, Solaris Temperaturkontrollerade shakers och MaxQ6000 shakers | Varje |
| 10001572 | Kolvklämma | 125 ml Erlenmeyerkolv | Solaris Open Air Shakers, Solaris Temperaturkontrollerade shakers och MaxQ6000 shakers | Varje |
| 10326632 | Kolvklämma | 250 ml Erlenmeyerkolv | Solaris Open Air Shakers, Solaris Temperaturkontrollerade shakers och MaxQ6000 shakers | Varje |
| 10685663 | Kolvklämma | 300 ml Erlenmeyerkolv | Solaris Open Air Shakers, Solaris Temperaturkontrollerade shakers och MaxQ6000 shakers | Varje |
| 10494492 | Kolvklämma | 500 ml Erlenmeyerkolv | Solaris Open Air Shakers, Solaris Temperaturkontrollerade shakers och MaxQ6000 shakers | Varje |
| 10404502 | Kolvklämma | 1 l Erlenmeyerkolv | Solaris Open Air Shakers, Solaris Temperaturkontrollerade shakers och MaxQ6000 shakers | Varje |
| 10041592 | Kolvklämma | 2 l Erlenmeyerkolv | Solaris Open Air Shakers, Solaris Temperaturkontrollerade shakers och MaxQ6000 shakers | Varje |
| 10414692 | Kolvklämma | 4 l Erlenmeyerkolv | Solaris Open Air Shakers, Solaris Temperaturkontrollerade shakers och MaxQ6000 shakers | Varje |
| 10336632 | Kolvklämma | 5 l Erlenmeyerkolv | Solaris Open Air Shakers, Solaris Temperaturkontrollerade shakers och MaxQ6000 shakers | Varje |
| 10579532 | Kolvklämma | 2500 ml lågformad odlingskolv | Solaris Open Air Shakers, Solaris Temperaturkontrollerade shakers och MaxQ6000 shakers | Varje |
| 10579722 | Kolvklämma | 2800 ml Fernbach-kolv | Solaris Open Air Shakers, Solaris Temperaturkontrollerade shakers och MaxQ6000 shakers | Varje |
| 17831895 | Fartygsklämma | Enskilt fartyg | Solaris Open Air Shakers, Solaris Temperaturkontrollerade shakers, MaxQ 6000 shakers | - |
| 17881875 | Fartygsklämma | behållare | Solaris Open Air Shakers, Solaris Temperaturkontrollerade shakers, MaxQ 6000 shakers | - |
| 17821895 | Fartygsklämma | behållare | Solaris Open Air Shakers, Solaris Temperaturkontrollerade shakers, MaxQ 6000 shakers | - |
| 17871875 | Fartygsklämma | behållare | Solaris Open Air Shakers, Solaris Temperaturkontrollerade shakers, MaxQ 6000 shakers | - |
| 17841895 | Mediaflaskklämma | 125 ml fyrkantig medieflaska | Solaris Open Air Shakers, Solaris Temperaturkontrollerade shakers, MaxQ 6000 shakers | - |
| 17891875 | Mediaflaskklämma | 250 ml fyrkantig mediaflaska | Solaris Open Air Shakers, Solaris Temperaturkontrollerade shakers, MaxQ 6000 shakers | - |
| 17861895 | Mediaflaskklämma | 500 ml fyrkantig medieflaska | Solaris Open Air Shakers, Solaris Temperaturkontrollerade shakers, MaxQ 6000 shakers | - |
| 17811885 | Mediaflaskklämma | 1000 ml fyrkantig mediaflaska | Solaris Open Air Shakers, Solaris Temperaturkontrollerade shakers, MaxQ 6000 Shakers, MaxQ 416 HP Shakers | - |
| 17821905 | Separerande trattklämma | Separatorisk tratt | Solaris Open Air Shakers, Solaris Temperaturkontrollerade shakers, MaxQ 6000 shakers | - |
| 17841885 | Applikator | Kärl | Solaris Open Air Shakers, Solaris Temperaturkontrollerade shakers, MaxQ 6000 shakers | - |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 25 options available.
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Produktkod.
10396722
Leverantör
Thermo Scientific™
Leverantörsnummer
30175
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Mixa och matcha Thermo Scientific™ MaxQ™ Shaker Universal Clamps, tillgängliga i en mängd olika storlekar, för att passa individuella behov i laboratoriet. Kompatibel med MaxQ shakerplattformar.
Klämmor säljs som individuella enheter.
Specifikationer
Specifikationer
| Håller | Mikroplatta/djupbrunnsplatta |
| Produkttyp | Mikroplatta/Deep-Well Plate Clamp |
| För användning med (utrustning) | Solaris Open Air Shakers, Solaris Temperaturkontrollerade shakers och MaxQ6000 shakers |