Läs mer
Thermo Scientific™ Universalklämmor för MaxQ 4000, 4450, 6000 och Solaris Shakers
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Produkttyp:
Applikator
Fartygsklämma
Kolvklämma
Kolvklämmasats
Mediaflaskklämma
Mikroplatta/Deep-Well Plate Clamp
Separerande trattklämma
Håller:
1 l Erlenmeyerkolv
10 ml Erlenmeyerkolv
1000 ml fyrkantig mediaflaska
125 ml Erlenmeyerkolv
125 ml fyrkantig medieflaska
2 l Erlenmeyerkolv
25 ml Erlenmeyerkolv
250 ml Erlenmeyerkolv
250 ml fyrkantig mediaflaska
2500 ml lågformad odlingskolv
2800 ml Fernbach-kolv
300 ml Erlenmeyerkolv
4 l Erlenmeyerkolv
5 l Erlenmeyerkolv
50 ml Erlenmeyerkolv
500 ml Erlenmeyerkolv
500 ml fyrkantig medieflaska
Enskilt fartyg
Kolvar
Kärl
Mikroplatta/djupbrunnsplatta
Separatorisk tratt
behållare
För användning med (utrustning):
Solaris Open Air Shakers, Solaris Temperaturkontrollerade shakers och MaxQ6000 shakers
Solaris Open Air Shakers, Solaris Temperaturkontrollerade shakers, MaxQ 6000 Shakers, MaxQ 416 HP Shakers
Solaris Open Air Shakers, Solaris Temperaturkontrollerade shakers, MaxQ 6000 shakers
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Mixa och matcha Thermo Scientific™ MaxQ™ Shaker Universal Clamps, tillgängliga i en mängd olika storlekar, för att passa individuella behov i laboratoriet. Kompatibel med MaxQ shakerplattformar.
Klämmor säljs som individuella enheter.
Specifikationer
Specifikationer
| Håller | 4 l Erlenmeyerkolv |
| Produkttyp | Kolvklämma |
| För användning med (utrustning) | Solaris Open Air Shakers, Solaris Temperaturkontrollerade shakers och MaxQ6000 shakers |