Läs mer
Thermo Scientific™ Universalklämmor för MaxQ 4000, 4450, 6000 och Solaris Shakers
Produktkod. 17811885 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Produkttyp:
Applikator
Fartygsklämma
Kolvklämma
Kolvklämmasats
Mediaflaskklämma
Mikroplatta/Deep-Well Plate Clamp
Separerande trattklämma
Håller:
1 l Erlenmeyerkolv
10 ml Erlenmeyerkolv
1000 ml fyrkantig mediaflaska
125 ml Erlenmeyerkolv
125 ml fyrkantig medieflaska
2 l Erlenmeyerkolv
25 ml Erlenmeyerkolv
250 ml Erlenmeyerkolv
250 ml fyrkantig mediaflaska
2500 ml lågformad odlingskolv
2800 ml Fernbach-kolv
300 ml Erlenmeyerkolv
4 l Erlenmeyerkolv
5 l Erlenmeyerkolv
50 ml Erlenmeyerkolv
500 ml Erlenmeyerkolv
500 ml fyrkantig medieflaska
Enskilt fartyg
Kolvar
Kärl
Mikroplatta/djupbrunnsplatta
Separatorisk tratt
behållare
För användning med (utrustning):
Solaris Open Air Shakers, Solaris Temperaturkontrollerade shakers och MaxQ6000 shakers
Solaris Open Air Shakers, Solaris Temperaturkontrollerade shakers, MaxQ 6000 Shakers, MaxQ 416 HP Shakers
Solaris Open Air Shakers, Solaris Temperaturkontrollerade shakers, MaxQ 6000 shakers
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 17811885
Brand: Thermo Scientific™ 75004109
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Blanda och matcha dessa shakerplattformsklämmor, mattor och ställ, tillgängliga i en mängd olika storlekar, för att passa individuella behov i laboratoriet.
Mixa och matcha Thermo Scientific™ MaxQ™ Shaker Universal Clamps, tillgängliga i en mängd olika storlekar, för att passa individuella behov i laboratoriet. Kompatibel med MaxQ shakerplattformar.
Mixa och matcha Thermo Scientific™ Solaris™ shaker Universalklämmor för att passa individuella behov i laboratoriet. Självhäftande mattor är kompatibla med alla Thermo Scientific™ Solaris och MaxQ plattformar.
  • Självhäftande mattor kan skäras till valfri storlek
  • Lämplig för användning med behållare med bred, platt botten, såsom flaskor, mediaflaskor, mikrotallrikar, petriskålar och bägare
  • Mattor med låg vidhäftning är transparenta och passar alla kärl upp till max 200 rpm
  • Högvidhäftningsmattor är svarta ogenomskinliga och passar alla kärl upp till max 400 rpm
  • Det rullande applikatorverktyget är utformat för att hjälpa till att pressa ner de självhäftande mattorna till plattformen
Den maximala hastigheten beror på typen av kärl, som kännetecknas av storlek, form, bottenform, material, ytjämnhet och renhet. Du måste utvärdera dessa parametrar till bestämma de optimal val av matta för din ansökan före använda shakern. Ytterligare riktlinjer för rengöring, installation och användning finns i Thermo Scientific™ Solaris™ Shaker Series bruksanvisning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Håller 1000 ml fyrkantig mediaflaska
Produkttyp Mediaflaskklämma
Mått (L x B x H) 118 x 118 x 117 mm
För användning med (utrustning) Solaris Open Air Shakers, Solaris Temperaturkontrollerade shakers, MaxQ 6000 Shakers, MaxQ 416 HP Shakers