Läs mer
Thermo Scientific™ Universalklämmor för MaxQ 4000, 4450, 6000 och Solaris Shakers
Produktkod. 17821905 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Produkttyp:
Applikator
Fartygsklämma
Kolvklämma
Kolvklämmasats
Mediaflaskklämma
Mikroplatta/Deep-Well Plate Clamp
Separerande trattklämma
Håller:
1 l Erlenmeyerkolv
10 ml Erlenmeyerkolv
1000 ml fyrkantig mediaflaska
125 ml Erlenmeyerkolv
125 ml fyrkantig medieflaska
2 l Erlenmeyerkolv
25 ml Erlenmeyerkolv
250 ml Erlenmeyerkolv
250 ml fyrkantig mediaflaska
2500 ml lågformad odlingskolv
2800 ml Fernbach-kolv
300 ml Erlenmeyerkolv
4 l Erlenmeyerkolv
5 l Erlenmeyerkolv
50 ml Erlenmeyerkolv
500 ml Erlenmeyerkolv
500 ml fyrkantig medieflaska
Enskilt fartyg
Kolvar
Kärl
Mikroplatta/djupbrunnsplatta
Separatorisk tratt
behållare
För användning med (utrustning):
Solaris Open Air Shakers, Solaris Temperaturkontrollerade shakers och MaxQ6000 shakers
Solaris Open Air Shakers, Solaris Temperaturkontrollerade shakers, MaxQ 6000 Shakers, MaxQ 416 HP Shakers
Solaris Open Air Shakers, Solaris Temperaturkontrollerade shakers, MaxQ 6000 shakers
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 17821905
Brand: Thermo Scientific™ 75004125
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Blanda och matcha dessa shakerplattformsklämmor, mattor och ställ, tillgängliga i en mängd olika storlekar, för att passa individuella behov i laboratoriet.
Mixa och matcha Thermo Scientific™ MaxQ™ Shaker Universal Clamps, tillgängliga i en mängd olika storlekar, för att passa individuella behov i laboratoriet. Kompatibel med MaxQ shakerplattformar.
Mixa och matcha Thermo Scientific™ Solaris™ shaker Universalklämmor för att passa individuella behov i laboratoriet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Håller Separatorisk tratt
Produkttyp Separerande trattklämma
Mått (L x B x H) 403 x 159 x 174 mm plattform
För användning med (utrustning) Solaris Open Air Shakers, Solaris Temperaturkontrollerade shakers, MaxQ 6000 shakers