Beskrivning
Blanda och matcha laboratorieartiklar i olika storlekar på en enda plattform med flexibel Thermo Scientific™ MaxQ™ Shaker Universal-plattformar. Med exceptionell innovation, tillförlitlighet och noggrannhet är dessa plattformar det optimala valet för ett hektiskt labb.
För användning med MaxQ Shakers enligt anvisningarna. Välj den plattform som bäst passar dina behov.
Beställningsinformation:
Köp klämmor separat.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Plattform utan klämmor |
| Mått (L x B) | 11 x 13 tum. |
| Längd (engelska) Plattform | 11 tum |
| Längd (metrisk) plattform | 28 cm |
| Bredd (engelska) Plattform | 13 tum |
| Bredd (metrisk) Plattform | 33 cm |
| Modell | MaxQ 2000 |
| För användning med (utrustning) | MaxQ 2000, 2506, 2508, 4450 |