Läs mer
Thermo Scientific™ MaxQ™ Shaker Universal-plattformar
Produktkod. 12546299 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Produkttyp:
Shaker plattform
Staplingsadapter
Universell plattform
För användning med (utrustning):
MaxQ 3000
MaxQ 3000, 5000
MaxQ™ 2000 Shaker
MaxQ™ 2000, 2506, 2508, 4000, 6000 Shaker
MaxQ™ 2000, 2506, 2508, 4450 Shaker
MaxQ™ 2000, MaxQ™ 6000 Shaker
MaxQ™ 30100 och MaxQ™ 30110 Plattform
MaxQ™ 7000 Shaker
Mått (L x B):
11 x 13 tum.
11 x 13 tum. (28 x 33 cm)
13 x 11 tum. (33 x 28 cm)
18 x 18 tum (45,7 x 45,7 cm)
30 x 18 tum. (76 x 45,7 cm)
36 x 24 tum. (91 x 60,9 cm)
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12546299
Brand: Thermo Scientific™ 30128
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Blanda och matcha laboratorieartiklar i olika storlekar på en enda plattform med flexibel Thermo Scientific™ MaxQ™ Shaker Universal-plattformar.
Blanda och matcha laboratorieartiklar i olika storlekar på en enda plattform med flexibel Thermo Scientific™ MaxQ™ Shaker Universal-plattformar. Med exceptionell innovation, tillförlitlighet och noggrannhet är dessa plattformar det optimala valet för ett hektiskt labb.
För användning med MaxQ Shakers enligt anvisningarna. Välj den plattform som bäst passar dina behov.
Beställningsinformation:
Köp klämmor separat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Shaker plattform
Certifikat och efterlevnad Analyscertifikat (COA), Intyg om överensstämmelse (COC)
Mått (L x B) 18 x 18 tum (45,7 x 45,7 cm)
Längd (engelska) Plattform 18 tum
Längd (metrisk) plattform 45.7 cm
Bredd (engelska) Plattform 18 tum
Bredd (metrisk) Plattform 45.7 cm
För användning med (utrustning) MaxQ™ 2000, MaxQ™ 6000 Shaker