Läs mer
Sperian™ Maxx-Pro Skyddsglasögon i polykarbonat
Produktkod. 11826930
Change view
Ram färg:
Blått
Klar, svart
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Ram färg Förpackningsstorlek
11826930 Blått Varje
12677293 Klar, svart Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11826930 Leverantör Sperian™ Leverantörsnummer 1011333
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    283.75 SEK
    225.34 SEK / Paket med 1
    Save 58.41 SEK
    20% Av
I lager
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 9001 / 2000
Linsbeläggning Anti-dimma
Linsfärg Klart
Produkttyp Skyddsglasögon
För användning med (applikation) Fordonsindustri, Byggnadsindustri, Kemisk industri
Ram färg Blått
Pannbandsmaterial Tyg
Antal per förpackning 1 st.
Material Polykarbonat
Rammaterial Silikon
UV-skydd Ja