Läs mer
Axygen™ MaxyClear Capless mikrocentrifugrör
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11386304 Handla allt Axygen Scientific Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
1,5 ml
2 ml
Examen:
0,1 till 1,5 ml
0,1 till 2 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Paket med 5000
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Examen unitSize
11386304 1,5 ml 0,1 till 1,5 ml Paket med 500
12126830 1,5 ml 0,1 till 1,5 ml Varje
12706819 2 ml 0,1 till 2 ml Paket med 5000
12665876 2 ml 0,1 till 2 ml Paket med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11386304 Leverantör Axygen™ Leverantörsnummer MCT150NC
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Uppnå utmärkt synlighet i kristallklar polypropen. Axygen™ MaxyClear Capless Microcentrifuge Tubes har frostade paneler på sidan för att skriva. Kokbeständig, autoklaverbar och tål upp till 20 000 RCF. Finns i 1,5 mL och 2,0 mL graderade rör.
Axygen MaxyClear mikrocentrifugrör finns i en mängd olika färger. Axygen Maxymum Recovery™ yta och sterila alternativ är också tillgängliga. SnapLock mikrocentrifugrör har frostade lockytor och frostade sidopaneler, idealiska för märkning. Varje keps har en genomträngande port i mitten av kepsen. Mikrocentrifugrör utan lock finns tillgängliga för vissa storlekar.
  • 0,6 mL, 1,5 mL och 2,0 mL klara mikrocentrifugrör är koksäkra. Färgade rör är inte koksäkra.
  • Sampolymerrör erbjuder exceptionell styrka och kemisk beständighet. Får inte vara autokalverbar eller koksäker.
  • Klara mikrocentrifugrör är koksäkra. Färgade rör är inte koksäkra.
  • Maximal G-kraft är 14 000 RCF.
  • RNas-/DNas-fri och icke-pyrogen
  • Sterility Assurance Level (SAL) på 10−6
  • Färg - Assorterad: Varje förpackning innehåller en blandning av blått, grönt, violett, orange, rött och gult.
  • Klara mikrocentrifugrör är koksäkra. Färgade rör är inte koksäkra.
  • Färg - Spektrum: 2 förpackningar vardera av blå, grön, orange, röd och gul.
Certifikat
Certifierad RNase-, DNase- och endotoxin-säker för total provintegritet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Keps stil Snap Cap
Certifikat och efterlevnad RNas, DNas, pyrogenfri
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (metrisk) 1,5 ml
Färg Klart
Material Homopolymer
Ökar 0.25 mL
Antal per förpackning 500/Pk.
Förpackning 500 Tuber/Pk., 10 Packs/Cs.
Sterilitet Icke-steril
Graderad Ja
Förslutningstyp Ingår ej
Max. RCF 20,000 x g
Examen 0,1 till 1,5 ml