Läs mer
Axygen™ MaxyClear Capless mikrocentrifugrör
Produktkod. 12665876 Handla allt Axygen Scientific Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
1,5 ml
2 ml
Examen:
0,1 till 1,5 ml
0,1 till 2 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Paket med 5000
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Examen Förpackningsstorlek
12665876 2 ml 0,1 till 2 ml Paket med 500
11386304 1,5 ml 0,1 till 1,5 ml Paket med 500
12126830 1,5 ml 0,1 till 1,5 ml Varje
12706819 2 ml 0,1 till 2 ml Paket med 5000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 12665876 Leverantör Axygen™ Leverantörsnummer MCT200NC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    304.22 SEK
    282.89 SEK / Paket med 500
    Save 21.33 SEK
    7% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Uppnå utmärkt synlighet i kristallklar polypropen. Axygen™ MaxyClear Capless Microcentrifuge Tubes har frostade paneler på sidan för att skriva. Kokbeständig, autoklaverbar och tål upp till 20 000 RCF. Finns i 1,5 mL och 2,0 mL graderade rör.
Axygen MaxyClear mikrocentrifugrör finns i en mängd olika färger. Axygen Maxymum Recovery™ yta och sterila alternativ är också tillgängliga. SnapLock mikrocentrifugrör har frostade lockytor och frostade sidopaneler, idealiska för märkning. Varje keps har en genomträngande port i mitten av kepsen. Mikrocentrifugrör utan lock finns tillgängliga för vissa storlekar.
  • 0,6 mL, 1,5 mL och 2,0 mL klara mikrocentrifugrör är koksäkra. Färgade rör är inte koksäkra.
  • Sampolymerrör erbjuder exceptionell styrka och kemisk beständighet. Får inte vara autokalverbar eller koksäker.
  • Klara mikrocentrifugrör är koksäkra. Färgade rör är inte koksäkra.
  • Maximal G-kraft är 14 000 RCF.
  • RNas-/DNas-fri och icke-pyrogen
  • Sterility Assurance Level (SAL) på 10−6
  • Färg - Assorterad: Varje förpackning innehåller en blandning av blått, grönt, violett, orange, rött och gult.
  • Klara mikrocentrifugrör är koksäkra. Färgade rör är inte koksäkra.
  • Färg - Spektrum: 2 förpackningar vardera av blå, grön, orange, röd och gul.
Certifikat
Certifierad RNase-, DNase- och endotoxin-säker för total provintegritet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Keps stil Snap Cap
Certifikat och efterlevnad RNas, DNas, pyrogenfri
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (metrisk) 2 ml
Färg Klart
Material Homopolymer
Ökar 0.25 mL
Antal per förpackning 500/Pk.
Förpackning 500 Tuber/Pk., 10 Packs/Cs.
Sterilitet Icke-steril
Graderad Ja
Förslutningstyp Ingår ej
Max. RCF 20,000 x g
Examen 0,1 till 2 ml
Produkttyp Microcentrifuge Tube