Läs mer
Axygen™ MaxyClear Capless mikrocentrifugrör
GREENER_CHOICE
Produktkod. 12706819 Handla allt Axygen Scientific Produkter
Kapacitet (metrisk):
1.5 mL
2 mL
Examen:
0,1 till 1,5 ml
0,1 till 2 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Paket med 5000
Varje
Produktkod. 12706819
Brand: Axygen™ MCT200NC
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Uppnå utmärkt synlighet i kristallklar polypropen. Axygen™ MaxyClear Capless Microcentrifuge Tubes har frostade paneler på sidan för att skriva. Kokbeständig, autoklaverbar och tål upp till 20 000 RCF. Finns i 1,5 mL och 2,0 mL graderade rör.
Axygen MaxyClear mikrocentrifugrör finns i en mängd olika färger. Axygen Maxymum Recovery™ yta och sterila alternativ är också tillgängliga. SnapLock mikrocentrifugrör har frostade lockytor och frostade sidopaneler, idealiska för märkning. Varje keps har en genomträngande port i mitten av kepsen. Mikrocentrifugrör utan lock finns tillgängliga för vissa storlekar.
  • 0,6 mL, 1,5 mL och 2,0 mL klara mikrocentrifugrör är koksäkra. Färgade rör är inte koksäkra.
  • Sampolymerrör erbjuder exceptionell styrka och kemisk beständighet. Får inte vara autokalverbar eller koksäker.
  • Klara mikrocentrifugrör är koksäkra. Färgade rör är inte koksäkra.
  • Maximal G-kraft är 14 000 RCF.
  • RNas-/DNas-fri och icke-pyrogen
  • Sterility Assurance Level (SAL) på 10−6
  • Färg - Assorterad: Varje förpackning innehåller en blandning av blått, grönt, violett, orange, rött och gult.
  • Klara mikrocentrifugrör är koksäkra. Färgade rör är inte koksäkra.
  • Färg - Spektrum: 2 förpackningar vardera av blå, grön, orange, röd och gul.
Certifikat
Certifierad RNase-, DNase- och endotoxin-säker för total provintegritet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Keps stil Snap Cap
Certifikat och efterlevnad RNas, DNas, pyrogenfri
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (metrisk) 2 mL
Färg Klart
Material Homopolymer
Ökar 0.25 mL
Antal per förpackning 500/Pk.
Förpackning 500 Tuber/Pk., 10 Packs/Cs.
Sterilitet Icke-steril
Graderad Ja
Förslutningstyp Ingår ej
Max. RCF 20,000 x g
Examen 0,1 till 2 ml