Läs mer
Axygen™ MaxyClear Snaplock mikrorör, 0,60 ml
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11371944 Handla allt Axygen Scientific Produkter
Change view
Färg:
Blått
Bärnsten
Gult
Klart
Orange
Rött
Spektrum
Violett
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackning:
1000 Tuber/Pk., 10 Packs/Cs.
500 Tuber/Pk., 10 Packs/Cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 10000
Paket med 500
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Sterilitet Förpackning unitSize
11371944 Klart Icke-steril 1000 Tuber/Pk., 10 Packs/Cs. Paket med 1000
11376304 Spektrum Icke-steril 1000 Tuber/Pk., 10 Packs/Cs. Paket med 10000
12535607 Spektrum Icke-steril 1000 Tuber/Pk., 10 Packs/Cs. Paket med 1000
11391944 Blått Icke-steril 1000 Tuber/Pk., 10 Packs/Cs. Paket med 1000
12647215 Klart Sterila 500 Tuber/Pk., 10 Packs/Cs. Paket med 500
11331954 Violett Icke-steril 1000 Tuber/Pk., 10 Packs/Cs. Paket med 1000
11321984 Klart Icke-steril 500 Tuber/Pk., 10 Packs/Cs. Paket med 500
11321954 Rött Icke-steril 1000 Tuber/Pk., 10 Packs/Cs. Paket med 1000
12706789 Gult Icke-steril 1000 Tuber/Pk., 10 Packs/Cs. Paket med 10000
11311954 Orange Icke-steril 1000 Tuber/Pk., 10 Packs/Cs. Paket med 1000
11301954 Klart Icke-steril 1000 Tuber/Pk., 10 Packs/Cs. Paket med 1000
11341954 Bärnsten Icke-steril 1000 Tuber/Pk., 10 Packs/Cs. Paket med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Produktkod. 11371944 Leverantör Axygen™ Leverantörsnummer MCT060C
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Säkerställ en effektiv tätning som förblir stängd under centrifugering. Axygen™ MaxyClear Snaplock Microtubes, 0,60mL ger utmärkt synlighet och har en hålöppning för åtkomst till sprutor. Finns i en mängd olika färger. Maxymum Recovery™ och sterila alternativ tillgängliga.
Axygen MaxyClear mikrocentrifugrör finns i en mängd olika färger. Axygen Maxymum Recovery™ yta och sterila alternativ är också tillgängliga. SnapLock mikrocentrifugrör har frostade lockytor och frostade sidopaneler, idealiska för märkning. Varje keps har en genomträngande port i mitten av kepsen. Mikrocentrifugrör utan lock finns tillgängliga för vissa storlekar.
  • 0,6 mL, 1,5 mL och 2,0 mL klara mikrocentrifugrör är koksäkra. Färgade rör är inte koksäkra.
  • Sampolymerrör erbjuder exceptionell styrka och kemisk beständighet. Får inte vara autokalverbar eller koksäker.
  • Klara mikrocentrifugrör är koksäkra. Färgade rör är inte koksäkra.
  • Maximal G-kraft är 14 000 RCF.
  • RNas-/DNas-fri och icke-pyrogen
  • Sterility Assurance Level (SAL) på 10−6
  • Färg - Assorterad: Varje förpackning innehåller en blandning av blått, grönt, violett, orange, rött och gult.
  • Klara mikrocentrifugrör är koksäkra. Färgade rör är inte koksäkra.
  • Färg - Spektrum: 2 förpackningar vardera av blå, grön, orange, röd och gul.
Certifikat
Certifierad RNase-, DNase- och endotoxin-säker för total provintegritet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Keps stil Snap Cap
Certifikat och efterlevnad RNas, DNas, pyrogenfri
Stängningsmaterial Polypropen
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (metrisk) 0.6 mL
Färg Klart
Material Polypropen
Ökar 0.1 mL
Antal per förpackning 1000/pack
Förpackning 1000 Tuber/Pk., 10 Packs/Cs.
Sterilitet Icke-steril
Graderad Ja
Max. RCF 14,000 x g
Examen 0,1 till 0,6 ml
Produkttyp Låsande snap-cap mikrorör