Läs mer
Axygen™ MaxyClear Snaplock mikrorör, 1,5 ml
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11381904 Handla allt Axygen Scientific Produkter
Färg:
Blått
Bärnsten
Diverse
Gult
Klart
Rött
Spektrum
Violett
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackning:
250 Rör/Pk.
250 Tuber/Pk., 10 Packs/Cs.
500 Tuber/Pk., 10 Packs/Cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 250
Paket med 500
Paket med 5000
Varje
Produktkod. 11381904
Brand: Axygen™ MCT150G
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Säkerställ en effektiv tätning som förblir stängd under centrifugering. Axygen™ MaxyClear Snaplock Microtubes, 1,5 ml ger utmärkt synlighet och har en hålöppning för åtkomst till sprutan. Finns i en mängd olika färger. Maxymum Recovery™ och sterila alternativ tillgängliga.
Axygen MaxyClear mikrocentrifugrör finns i en mängd olika färger. Axygen Maxymum Recovery™ yta och sterila alternativ är också tillgängliga. SnapLock mikrocentrifugrör har frostade lockytor och frostade sidopaneler, idealiska för märkning. Varje keps har en genomträngande port i mitten av kepsen. Mikrocentrifugrör utan lock finns tillgängliga för vissa storlekar.
  • 0,6 mL, 1,5 mL och 2,0 mL klara mikrocentrifugrör är koksäkra. Färgade rör är inte koksäkra.
  • Sampolymerrör erbjuder exceptionell styrka och kemisk beständighet. Får inte vara autokalverbar eller koksäker.
  • Klara mikrocentrifugrör är koksäkra. Färgade rör är inte koksäkra.
  • Maximal G-kraft är 14 000 RCF.
  • RNas-/DNas-fri och icke-pyrogen
  • Sterility Assurance Level (SAL) på 10−6
  • Färg - Assorterad: Varje förpackning innehåller en blandning av blått, grönt, violett, orange, rött och gult.
  • Klara mikrocentrifugrör är koksäkra. Färgade rör är inte koksäkra.
  • Färg - Spektrum: 2 förpackningar vardera av blå, grön, orange, röd och gul.
Certifikat
Certifierad RNase-, DNase- och endotoxin-säker för total provintegritet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Keps stil Snap Cap
Certifikat och efterlevnad RNas, DNas, pyrogenfri
Stängningsmaterial Polypropen
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (metrisk) 1.5 mL
Färg Klart
Material Homopolymer
Ökar 0.1 mL
Antal per förpackning 500/Pk.
Förpackning 500 Tuber/Pk., 10 Packs/Cs.
Sterilitet Icke-steril
Graderad Ja
Max. RCF 20,000 x g
Examen 0,1 till 1,5 ml