Läs mer
Axygen™ MaxyClear Snaplock mikrorör, 1,7 ml
Handla allt Axygen Scientific Produkter
Färg:
Blått
Bärnsten
Diverse
Gult
Klart
Orange
Rött
Spektrum
Violett
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackning:
250 Tuber/Pk., 10 Packs/Cs.
500 Tuber/Pk., 10 Packs/Cs.
missing translation for 'unitSize'
Paket med 250
Paket med 500
Paket med 5000
Description
Axygen MaxyClear mikrocentrifugrör finns i en mängd olika färger. Axygen Maxymum Recovery™ yta och sterila alternativ är också tillgängliga. SnapLock mikrocentrifugrör har frostade lockytor och frostade sidopaneler, idealiska för märkning. Varje keps har en genomträngande port i mitten av kepsen. Mikrocentrifugrör utan lock finns tillgängliga för vissa storlekar.
- 0,6 mL, 1,5 mL och 2,0 mL klara mikrocentrifugrör är koksäkra. Färgade rör är inte koksäkra.
- Sampolymerrör erbjuder exceptionell styrka och kemisk beständighet. Får inte vara autokalverbar eller koksäker.
- Klara mikrocentrifugrör är koksäkra. Färgade rör är inte koksäkra.
- Maximal G-kraft är 14 000 RCF.
- RNas-/DNas-fri och icke-pyrogen
- Sterility Assurance Level (SAL) på 10−6
- Färg - Assorterad: Varje förpackning innehåller en blandning av blått, grönt, violett, orange, rött och gult.
- Klara mikrocentrifugrör är koksäkra. Färgade rör är inte koksäkra.
- Färg - Spektrum: 2 förpackningar vardera av blå, grön, orange, röd och gul.
Certifications
Certifierad RNase-, DNase- och endotoxin-säker för total provintegritet
Spécification
Spécification
| Keps stil | Snap Cap |
| Certifikat och efterlevnad | RNas, DNas, pyrogenfri |
| Stängningsmaterial | Polypropen |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Kapacitet (metrisk) | 1.7 mL |
| Färg | Rött |
| Material | Sampolymer |
| Ökar | 0.1 mL |
| Antal per förpackning | 500/Pk. |
| Förpackning | 500 Tuber/Pk., 10 Packs/Cs. |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu