Läs mer
Axygen™ MaxyClear Snaplock mikrorör, 1,7 ml
Produktkod. 11381934 Handla allt Axygen Scientific Produkter
Change view
Färg:
Blått
Bärnsten
Diverse
Gult
Klart
Orange
Rött
Spektrum
Violett
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackning:
250 Tuber/Pk., 10 Packs/Cs.
500 Tuber/Pk., 10 Packs/Cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 250
Paket med 500
Paket med 5000
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Sterilitet Förpackning Förpackningsstorlek
11381934 Klart Icke-steril 500 Tuber/Pk., 10 Packs/Cs. Paket med 500
11391934 Diverse Icke-steril 500 Tuber/Pk., 10 Packs/Cs. Paket med 500
12548007 Klart Sterila 250 Tuber/Pk., 10 Packs/Cs. Paket med 250
11311944 Klart Icke-steril 500 Tuber/Pk., 10 Packs/Cs. Paket med 500
11301944 Blått Icke-steril 500 Tuber/Pk., 10 Packs/Cs. Paket med 500
11331984 Klart Icke-steril 250 Tuber/Pk., 10 Packs/Cs. Paket med 250
11321944 Orange Icke-steril 500 Tuber/Pk., 10 Packs/Cs. Paket med 500
12538037 Spektrum Icke-steril 500 Tuber/Pk., 10 Packs/Cs. Paket med 500
11316314 Spektrum Icke-steril 500 Tuber/Pk., 10 Packs/Cs. Paket med 5000
11331944 Rött Icke-steril 500 Tuber/Pk., 10 Packs/Cs. Paket med 500
11341944 Violett Icke-steril 500 Tuber/Pk., 10 Packs/Cs. Paket med 500
11361944 Gult Icke-steril 500 Tuber/Pk., 10 Packs/Cs. Paket med 500
11351944 Bärnsten Icke-steril 500 Tuber/Pk., 10 Packs/Cs. Paket med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Produktkod. 11381934 Leverantör Axygen™ Leverantörsnummer MCT175C
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    295.65 SEK
    274.80 SEK / Paket med 500
    Save 20.85 SEK
    7% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Säkerställ en effektiv tätning som förblir stängd under centrifugering. Axygen™ MaxyClear Snaplock Microtubes, 1,7 ml ger utmärkt synlighet och har en hålöppning för åtkomst till sprutan. Maximal Recovery™ och sterila alternativ tillgängliga.
Axygen MaxyClear mikrocentrifugrör finns i en mängd olika färger. Axygen Maxymum Recovery™ yta och sterila alternativ är också tillgängliga. SnapLock mikrocentrifugrör har frostade lockytor och frostade sidopaneler, idealiska för märkning. Varje keps har en genomträngande port i mitten av kepsen. Mikrocentrifugrör utan lock finns tillgängliga för vissa storlekar.
  • 0,6 mL, 1,5 mL och 2,0 mL klara mikrocentrifugrör är koksäkra. Färgade rör är inte koksäkra.
  • Sampolymerrör erbjuder exceptionell styrka och kemisk beständighet. Får inte vara autokalverbar eller koksäker.
  • Klara mikrocentrifugrör är koksäkra. Färgade rör är inte koksäkra.
  • Maximal G-kraft är 14 000 RCF.
  • RNas-/DNas-fri och icke-pyrogen
  • Sterility Assurance Level (SAL) på 10−6
  • Färg - Assorterad: Varje förpackning innehåller en blandning av blått, grönt, violett, orange, rött och gult.
  • Klara mikrocentrifugrör är koksäkra. Färgade rör är inte koksäkra.
  • Färg - Spektrum: 2 förpackningar vardera av blå, grön, orange, röd och gul.
Certifikat
Certifierad RNase-, DNase- och endotoxin-säker för total provintegritet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Keps stil Snap Cap
Certifikat och efterlevnad RNas, DNas, pyrogenfri
Stängningsmaterial Polypropen
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (metrisk) 1.7 mL
Färg Klart
Material Sampolymer
Ökar 0.1 mL
Antal per förpackning 500/Pk.
Förpackning 500 Tuber/Pk., 10 Packs/Cs.
Sterilitet Icke-steril
Graderad Ja
Förslutningstyp Snap Cap
Max. RCF 14,000 x g
Examen 0,1 till 1,5 ml
Produkttyp Låsande mikrorör med snäpplock