Läs mer
Axygen™ MaxyClear Snaplock mikrorör, 2,0 ml
Handla allt Axygen Scientific Produkter
Färg:
Blått
Bärnsten
Diverse
Gult
Klart
Orange
Rött
Spektrum
Violett
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackning:
250 Tuber/Pk., 10 Packs/Cs.
500 Tuber/Pk., 10 Packs/Cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 250
Paket med 500
Paket med 5000
Beskrivning
Axygen MaxyClear mikrocentrifugrör finns i en mängd olika färger. Axygen Maxymum Recovery™ yta och sterila alternativ är också tillgängliga. SnapLock mikrocentrifugrör har frostade lockytor och frostade sidopaneler, idealiska för märkning. Varje keps har en genomträngande port i mitten av kepsen. Mikrocentrifugrör utan lock finns tillgängliga för vissa storlekar.
- 0,6 mL, 1,5 mL och 2,0 mL klara mikrocentrifugrör är koksäkra. Färgade rör är inte koksäkra.
- Sampolymerrör erbjuder exceptionell styrka och kemisk beständighet. Får inte vara autokalverbar eller koksäker.
- Klara mikrocentrifugrör är koksäkra. Färgade rör är inte koksäkra.
- Maximal G-kraft är 14 000 RCF.
- RNas-/DNas-fri och icke-pyrogen
- Sterility Assurance Level (SAL) på 10−6
- Färg - Assorterad: Varje förpackning innehåller en blandning av blått, grönt, violett, orange, rött och gult.
- Klara mikrocentrifugrör är koksäkra. Färgade rör är inte koksäkra.
- Färg - Spektrum: 2 förpackningar vardera av blå, grön, orange, röd och gul.
Certifikat
Certifierad RNase-, DNase- och endotoxin-säker för total provintegritet
Specifikationer
Specifikationer
| Keps stil | Snap Cap |
| Certifikat och efterlevnad | RNas, DNas, pyrogenfri |
| Stängningsmaterial | Polypropen |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Kapacitet (metrisk) | 2 mL |
| Färg | Spektrum |
| Material | Homopolymer |
| Ökar | 0.25 mL |
| Antal per förpackning | 500/Pk. |
| Förpackning | 500 Tuber/Pk., 10 Packs/Cs. |
| Visa mer |