Läs mer
Axygen™ MaxyClear Snaplock mikrorör, 2,0 ml
Product Code. 12034598 Shop All Axygen Scientific Products
Change view
Click to view available options
Färg:
Blått
Bärnsten
Diverse
Gult
Klart
Orange
Rött
Spektrum
Violett
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackning:
250 Tuber/Pk., 10 Packs/Cs.
500 Tuber/Pk., 10 Packs/Cs.
Unit Size:
Paket med 250
Paket med 500
Paket med 5000
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Färg Sterilitet Förpackning Unit Size
12034598 Klart Icke-steril 500 Tuber/Pk., 10 Packs/Cs. Paket med 500
11311934 Blått Icke-steril 500 Tuber/Pk., 10 Packs/Cs. Paket med 500
11301934 Diverse Icke-steril 500 Tuber/Pk., 10 Packs/Cs. Paket med 500
12659585 Klart Sterila 250 Tuber/Pk., 10 Packs/Cs. Paket med 250
11321934 Klart Icke-steril 500 Tuber/Pk., 10 Packs/Cs. Paket med 500
12538047 Spektrum Icke-steril 500 Tuber/Pk., 10 Packs/Cs. Paket med 500
11336314 Spektrum Icke-steril 500 Tuber/Pk., 10 Packs/Cs. Paket med 5000
11331934 Orange Icke-steril 500 Tuber/Pk., 10 Packs/Cs. Paket med 500
11341934 Rött Icke-steril 500 Tuber/Pk., 10 Packs/Cs. Paket med 500
11371934 Gult Icke-steril 500 Tuber/Pk., 10 Packs/Cs. Paket med 500
11351934 Violett Icke-steril 500 Tuber/Pk., 10 Packs/Cs. Paket med 500
11341984 Klart Icke-steril 250 Tuber/Pk., 10 Packs/Cs. Paket med 250
11361934 Bärnsten Icke-steril 500 Tuber/Pk., 10 Packs/Cs. Paket med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Product Code. 12034598 Supplier Axygen™ Supplier No. MCT200C
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    431.00 SEK
    274.80 SEK / Paket med 500
    Save 156.20 SEK
    36% Av
I lager
Add to basket
Add to basket
Säkerställ en effektiv tätning som förblir stängd under centrifugering. Axygen™ MaxyClear Snaplock Microtubes, 2,0 ml ger utmärkt synlighet och har en hålöppning för åtkomst till sprutor. Finns i en mängd olika färger. Maxymum Recovery™ och sterila alternativ tillgängliga.
Axygen MaxyClear mikrocentrifugrör finns i en mängd olika färger. Axygen Maxymum Recovery™ yta och sterila alternativ är också tillgängliga. SnapLock mikrocentrifugrör har frostade lockytor och frostade sidopaneler, idealiska för märkning. Varje keps har en genomträngande port i mitten av kepsen. Mikrocentrifugrör utan lock finns tillgängliga för vissa storlekar.
  • 0,6 mL, 1,5 mL och 2,0 mL klara mikrocentrifugrör är koksäkra. Färgade rör är inte koksäkra.
  • Sampolymerrör erbjuder exceptionell styrka och kemisk beständighet. Får inte vara autokalverbar eller koksäker.
  • Klara mikrocentrifugrör är koksäkra. Färgade rör är inte koksäkra.
  • Maximal G-kraft är 14 000 RCF.
  • RNas-/DNas-fri och icke-pyrogen
  • Sterility Assurance Level (SAL) på 10−6
  • Färg - Assorterad: Varje förpackning innehåller en blandning av blått, grönt, violett, orange, rött och gult.
  • Klara mikrocentrifugrör är koksäkra. Färgade rör är inte koksäkra.
  • Färg - Spektrum: 2 förpackningar vardera av blå, grön, orange, röd och gul.
Certifications
Certifierad RNase-, DNase- och endotoxin-säker för total provintegritet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Keps stil Snap Cap
Certifikat och efterlevnad RNas, DNas, pyrogenfri
Stängningsmaterial Polypropen
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (metrisk) 2 mL
Färg Klart
Material Homopolymer
Ökar 0.25 mL
Antal per förpackning 500/Pk.
Förpackning 500 Tuber/Pk., 10 Packs/Cs.
Sterilitet Icke-steril
Graderad Ja
Förslutningstyp Snap Cap
Max. RCF 20,000 x g
Examen 0,1 till 2 ml
Produkttyp Låsande mikrorör med snäpplock