Läs mer
Axygen™ Maxymum Recovery™ 200μ L Universalpipettspetsar: 200μ L, fasad
Handla allt Axygen Scientific Produkter
Formatera:
Bulk
Gångjärnsställ
Staplad Rack
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 20000
Paket med 4800
Paket med 960
Beskrivning
Axygen™ Universalspetsar är designade för att passa en mängd olika en- och flerkanalspipetter. Dessa polypropenspetsar är icke-pyrogena och certifierade för att vara RNase-/DNase-fria. De finns i Maxymum Recovery , fasade, icke-sterila, sterila, ofiltrerade och andra funktioner för specialiserade applikationer. Flexibla väggar och en serie invändiga tätningsringar säkerställer en säker passform med mindre kraft som krävs för att ladda och mata ut.
- Dessa polypropenspetsar är icke-pyrogena och certifierade för att vara RNase-/DNase-fria.
- Ickepyrogena
- Maxymum Recovery teknologi för ultralågt retention
Specifikationer
Specifikationer
| Volym (metrisk) | 1 till 200μ L |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Färg | Klart |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Rena påståenden | DNas, RNas, DNA och PCR-hämmare fri |
| Formatera | Gångjärnsställ |
| Tipsstil | Fasad, Låg retention, Universell |
| Förpackning | Gångjärnsställ; 960/Pk, 4800/Cs |
| För användning med (utrustning) | Universal Fit |
| Produktlinje | Maxymum Recovery |
| Visa mer |