Läs mer
Maytansinol, MedChemExpress
Produktkod. 16470238
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16470238 5 mg 5mg
16463737 50 mg -
16427778 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16470238 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY19474
MedChemExpress Maytansinol inhibits microtubule assembly and induces microtubule disassembly in vitro.
Maytansinol inhibits microtubule assembly and induces microtubule disassembly in vitro.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Maytansinol
CAS 57103-68-1
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C28H37ClN2O8
Kvantitet 5 mg
Synonym Ansamitocin P-0
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 35 mg/mL (61.94 mM)
LEDER C[C@]1([C@H](CC(N(C(C=C2C=C3OC)=C3Cl)C)=O)O)[C@H]([C@@H]([C@](OC4=O)([H])C[C@]([C@](/C=C/C=C(C)/C2)([H])OC)(N4)O)C)O1
Molekylvikt (g/mol) 565.06
Formel vikt 565.06
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death