Läs mer
MB05032, MedChemExpress
Beskrivning
MB05032 is a special and efficacious gluconeogenesis inhibitor targeted the AMP binding site of fructose 1,6-bisphosphatase (FBPase) with an IC50 value of 16 nM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | MB05032 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 261365-11-1 |
| Färg | Light Yellow |
| Kvantitet | 5 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C11H15N2O4PS |
| För användning med (applikation) | Metabolism-sugar/lipid metabolism |
| Löslighetsinformation | DMSO : 50 mg/mL (165.40 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | CC(C)CC1=C(C2=CC=C(P(O)(O)=O)O2)N=C(N)S1 |
| Visa mer |