Läs mer
Ohaus™ MB120 fuktanalysator
Produktkod. 15535029 Handla allt Ohaus Produkter
Change view
Anslutningstyp:
USB värd x 2USB-enhetRS232
Förpackningsstorlek:
1 enhet
Produktkod. Anslutningstyp Förpackningsstorlek
15535029 USB värd x 2USB-enhetRS232 1 enhet
1 options
Produktkod. 15535029 Leverantör Ohaus™ Leverantörsnummer 30241169
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
I lager
Mäter fukthalten med ökad precision och effektivitet.
  • Analysera enkelt specifika materialprover och bestäm den optimala torktemperaturen
  • 100 metoders bibliotek gör testning snabbare
  • Lagra upp till 1000 resultat för alla metoder för statistisk analys
  • Ställ in och lås temperaturinställningar och metodparametrar med administratörsbehörighet
  • Har bred, ljus pekskärm och intuitiv menynavigering för snabb och exakt fuktanalys
  • Snabb infraröd halogenvärmeteknik
  • Enhetlig torkning för exakta, repeterbara resultat
  • Flexibel och kraftfull
  • Fyra torkprofiler för att säkerställa noggrannhet: Snabb, Standard, Ramp, Steg
  • Avstängningskriterier för automatiskt testavslut
  • Har pannhanterare och löstagbara delar för bekvämt underhåll
Certifikat
CE, UL-listad, CSA-godkänd och FCC-godkänd
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Modell MB120
Utgångar RS232, USB anordning, USB värd
Repeterbarhet 0,05 % (3 g prov), 0,015 % (10 g prov)
Bredd (metrisk) panorering 90 mm
Mått (L x B x H) 355.00 x 211.00 x 180.000 mm
Elektriska krav 120/240 VAC 50/60 Hz
Läsbarhet 0.01%/0.001 g
Visningstyp Fullfärg 4.3 i pekskärm WQVGA
Anslutningstyp USB värd x 2USB-enhetRS232
Djup (metriskt) 355.00 mm
Beskrivning Fuktanalysator, MB120
Frekvens 50/60 Hz
Höjd (engelska) 7,09 tum.
Höjd (metrisk) 180.000 mm
Fuktighetsområde Fuktighet: 0,01 % till 100 %
Längd (engelska) 13,98 tum.
Längd (metrisk) 355.00 mm
Nettovikt (engelska) 11.530 lb.
Nettovikt (metrisk) 5.230 kg
Provstorlek 0,500 g till 120 000 g
Temperaturområde (metriskt) 40 °C till 230 °C
Spänning 120 VAC eller 240 VAC
Bredd (engelska) 8,31 tum.
Bredd (metrisk) 211.00 mm