Learn More
Epredia™ MB22 Premier disponibel mikrotomblad med låg profil
Product Code. 12647896 Shop All Epredia Products
Change view
Click to view available options
Profil:
Låg
Unit Size:
Paket med 50
Product Code. Profil Unit Size
12647896 Låg Paket med 50
1 options
Product Code. 12647896 Supplier Epredia™ Supplier No. 3050822
 Begränsad artikel
I lager
Välj Epredia™ MB22 premier engångsmikrotomblad med låg profil för applikationer där extremt tunna sektioner av hög kvalitet krävs.
  • Låg profil
  • Ökad hållbarhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Produkttyp Lågprofilblad
Profil Låg
För användning med (applikation) Designad med en brantare vinkel som tillåter användare att skära tunnare sektioner
Disponibel Engångsbruk
Skärvinkel 22°
Tjocklek (engelska) 0,01 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.25 mm