Läs mer
OHAUS™ MB32 fuktanalysator
Produktkod. 30158523 Handla allt Ohaus Produkter
Change view
Kapacitet:
90 g
Produktkod. Kapacitet
30158523 90 g
1 options
Produktkod. 30158523 Leverantör OHAUS™ Leverantörsnummer 30971922
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    23870.00 SEK
    17314.99 SEK / Paket med 1
    Save 6555.01 SEK
    27% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Moisture Analyzer idealisk för rutinmässig fukttestning.
Den nya OHAUS MB32 har ett omdesignat hölje med starkare material, innovativ kolfibervärmeteknik och en uppgraderad lastcell för förbättrad hållbarhet och prestanda. Den lättanvända MB32 är det perfekta valet för rutinmässig fukttestning.
Unika egenskaper:
  • En LCD-skärm med andra radens display, navigeringsknapp och intuitivt manövreringssystem gör det bekvämt för rutinmässig fukttestning.
  • Den nya kolfibervärmetekniken och uppgraderade lastcellen förkortar analystiden, sparar ström och håller resultaten exakta och konsekventa.
  • Robust, slimmad design med ett starkt hölje säkerställer MB32:s hållbarhet även i tuffa miljöer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Mätområden (gas eller ånga) 0,5 % till 100 %
Minne 2 metoder
Modell MB32
Repeterbarhet 0,02 % (10 g prov), 0,15 % (3 g prov)
Timer 3 Auto, Manuell, Tidsinställd
Inkluderar Pannhandtag, lock under användning, provpannor, glasfiberkuddar
Material PBT Bostäder
Bredd (metrisk) panorering 90 mm
Mått (L x B x H) 35 x 21 x 14 cm
Garanti 2 år
Läsbarhet 1 mg/0.01%
Visningstyp LCD
Anslutningstyp RS232, USB Anordning
Djup (metriskt) 352 mm
Kapacitet 90 g
För användning med (applikation) Utbildning, livsmedel, industri, laboratorium, apotek
Frekvens 50/60 Hz
Provstorlek 90 g
Temperaturområde (metriskt) 40 °C till 180 °C
Typ Fuktanalysator
Spänning 240 V
Vikt (metrisk) 4 kg
Driftgränstemperaturområde (metriskt) 10 °C till 40 °C
Lagligt för handel Nej