Läs mer
Epredia™ MB35 Premier engångsmikrotomblad
Produktkod. 11992345 Handla allt Epredia Produkter
Change view
Profil:
Låg
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Produktkod. Profil Förpackningsstorlek
11992345 Låg Paket med 50
1 options
Produktkod. 11992345 Leverantör Epredia™ Leverantörsnummer 3050835
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Använd Epredia™ MB35 premier engångsmikrotomblad för rutinmässig snittning.
  • Låg profil
  • Ökad hållbarhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Lågprofilblad
Profil Låg
För användning med (applikation) Bäst för rutinmässiga sektioneringsapplikationer
Disponibel Engångsbruk
Skärvinkel 35°
Tjocklek (engelska) 0,01 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.25 mm