Läs mer
OHAUS™ MB62 fuktanalysator
Produktkod. 30158522 Handla allt Ohaus Produkter
Change view
Kapacitet:
90 g
Produktkod. Kapacitet
30158522 90 g
1 options
Produktkod. 30158522 Leverantör OHAUS™ Leverantörsnummer 30971923
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    31730.00 SEK
    23059.01 SEK / Paket med 1
    Save 8670.99 SEK
    27% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Moisture Analyzer designad för hållbarhet och flexibel prestanda i en mängd olika fukttillämpningar.
MB62 har ett omdesignat hölje, innovativ kolfibervärme och uppgraderad lastcell för förbättrad hållbarhet och prestanda. Med flexibilitet i metodskapande, inställningar och dataåtkomst är MB62 lämplig för en mängd olika fukttillämpningar i många industrier.
Unika egenskaper:
  • Designad med hållbarhet och enkelhet i åtanke, den breda 5-tums LCD-skärmen, vredkontrollen och den nya uppvärmningstekniken i kolfiber garanterar en längre livslängd och tillförlitliga resultat.
  • Flexibel metod och provhantering med 4 torkningsprofiler, 7 avstängningskriterier och bibliotekslagring för upp till 20 metoder och 100 resultat med prov-ID för enkel återställning.
  • Förstå statusen för ditt test och din maskin hela tiden. Indikeringskurvan visar status för testet, och maskinens status kan enkelt ses med flerfärgsstatuslampan.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Mätområden (gas eller ånga) 0,5 % till 100 %
Minne 20 metoder, 100 resultat
Modell MB62
Repeterbarhet 0,018 % (10 g prov), 0,10 % (3 g prov)
Timer 5 Auto, Manuell, Tidsinställd
Inkluderar Pannhandtag, lock under användning, provpannor, glasfiberkuddar
Material PBT Bostäder
Bredd (metrisk) panorering 90 mm
Mått (L x B x H) 35 x 21 x 14 cm
Garanti 2 år
Läsbarhet 1 mg/0.01%
Visningstyp LCD
Anslutningstyp RS232, USB Anordning
Djup (metriskt) 352 mm
Kapacitet 90 g
För användning med (applikation) Utbildning, livsmedel, industri, laboratorium, apotek
Frekvens 50/60 Hz
Provstorlek 90 g
Temperaturområde (metriskt) 10 °C till 30 °C
Typ Fuktanalysator
Spänning 240 V
Vikt (metrisk) 4 kg
Driftgränstemperaturområde (metriskt) 10 °C till 40 °C
Lagligt för handel Nej