Läs mer
OHAUS™ MB92 fuktanalysator
Produktkod. 30158521 Handla allt Ohaus Produkter
Change view
Kapacitet:
90 g
Produktkod. Kapacitet
30158521 90 g
1 options
Produktkod. 30158521 Leverantör OHAUS™ Leverantörsnummer 30971924
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    42825.00 SEK
    31117.33 SEK / Paket med 1
    Save 11707.67 SEK
    27% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Moisture Analyzer för högpresterande fuktanalys med avancerade funktioner för den mest krävande applikationen.
Den nya MB92 har ett omdesignat hölje, innovativ kolfibervärme och uppgraderad lastcell för förbättrad hållbarhet och prestanda. Idealisk för användare som kräver högre prestanda på både laboratoriet och produktionsgolvet, och erbjuder större datasäkerhet och integritet med lösenordsskydd.
Unika egenskaper:
  • Robust och hållbar med den nya koluppvärmningstekniken och en uppgraderad kapacitiv pekskärm i fullfärg, är MB92 det perfekta valet för användare som kräver hög prestanda och precision.
  • Flera torkningsprofiler, avstängningskriterier och metoder ger stor flexibilitet i metodskapandet. Förbättrat lösenordsskydd säkerställer större datasäkerhet och integritet.
  • En hel glaspanel och verktygsfri värmekammare gör rengöring och underhåll enkelt. Perfekt för både laboratoriet och produktionsgolvet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Mätområden (gas eller ånga) 0,5 % till 100 %
Minne 20 metoder, 200 resultat
Modell MB92
Repeterbarhet 0,015 % (10 g prov), 0,08 % (3 g prov)
Timer 5 Auto, anpassad - Användarinställd viktminskning/tid, manuell, tidsinställd
Inkluderar Pannhandtag, lock under användning, provpannor, glasfiberkuddar
Material PBT Bostäder
Bredd (metrisk) panorering 90 mm
Mått (L x B x H) 35 x 21 x 14 cm
Garanti 2 år
Läsbarhet 1 mg/0.01%
Visningstyp LCD-pekskärm
Anslutningstyp RS232, USB-värd, USB-enhet
Djup (metriskt) 352 mm
Kapacitet 90 g
För användning med (applikation) Utbildning, livsmedel, industri, laboratorium, apotek
Frekvens 50/60 Hz
Provstorlek 90 g
Temperaturområde (metriskt) 10 °C till 30 °C
Typ Fuktanalysator
Spänning 240 V
Vikt (metrisk) 4 kg
Driftgränstemperaturområde (metriskt) 10 °C till 40 °C
Lagligt för handel Nej