Läs mer
Novus Biologicals™ MBD4 Antibody Blocking Peptide
Produktkod. 18459821 Handla allt Bio Techne Produkter
Kvantitet:
0,1 mg
Förpackningsstorlek:
0.1mg
Produktkod. 18459821
Brand: Novus Biologicals™ NBP191189PEP
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Blocking Peptide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Gen-ID (Entrez) 8930
Koncentration 1 mg/ml
Innehåll och lagring Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
För användning med (applikation) This peptide is useful as a blocking peptide for NBP1-91189. For further blocking peptide related protocol, click here .
Gene Alias EC 3.2.2.-, G/T mismatch glycosylase, G/U mismatch glycosylase, MED1G/5-fluorouracil mismatch glycosylase with biphasic kinetics, methyl-CpG binding domain protein 4, methyl-CpG-binding domain protein 43,N(4)-ethenocytosine glycosylase, Methyl-CpG-binding endonuclease 1, Methyl-CpG-binding protein MBD4, Mismatch-specific DNA N-glycosylase, putative methyl-CpG binding protein
Gensymbol MBD4
Kvantitet 0,1 mg
Forskningskategori Base Excision Repair, Chromatin Research, DNA Repair, Epigenetics
Förvaringsbuffert Peptide dissolved in dH20. Contains no BSA.