Läs mer
MBL™ Blue Spirit Total Immersion Thermometer
Beskrivning
- Mercury free - filled with a low toxicity blue or green spirit
- Calibrated for total immersion
- Permanent amber stain graduations
- White colored background provides clear observation of blue colored liquid column
- Reinforced bulb for stirring
- With plastic non-roll top and safety suspension ring
- Nominal length 305mm with item 30/210/10 length 405mm
Specifikationer
Specifikationer
| Typ av nedsänkning | Total |
| Inkluderar | Safety suspension ring |
| Längd (metrisk) Totalt | 305 mm |
| Termometerfyllning | Mercury-free |
| Produkttyp | Nonmercury Thermometer |
| Max. Temperatur (metrisk) | 150°C |
| Min. Temperatur (metrisk) | -20°C |
| Temperaturområde (metriskt) | -20 °C till +150 °C |