Läs mer
MBL™ Borosilikatglas Klass A Col Lisse
Produktkod. 12200373
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
20 mL
25 mL
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
5 L
Höjd (metrisk):
70 mm
90 mm
110 mm
140 mm
170 mm
210 mm
220 mm
260 mm
300 mm
370 mm
475 mm
Tolerans:
±0,025 ml
±0,04 ml
±0,1 ml
±0,15 ml
±0,25 ml
±0,4 ml
±0,6 ml
±1,2 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Paket med 5
Varje
Produktkod. 12200373
Brand: MBL FRD214
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kalibrerad till klass A-toleranser. MBL™ Borosilikatglas Klass A Col Lisse är iIndividuellt laseretsad med serienummer, batchkod och tillverkningsdatum
  • Överensstämmer med ISO 1042 och DIN 12664
  • Finkalibrerad till klass A-toleranser
  • Varje kolv är laseretsad med ett individuellt serienummer, batchkod och tillverkningsdatum
  • Tillverkad av kemiskt resistent borosilikatglas
  • Överensstämmelse 'H' certifierad
  • Inskriptioner i blå emalj
  • Levereras med polyetenpropp
  • Batchcertifikat finns att ladda ner online
  • Överensstämmer med ISO 1042
  • Med slät hals för att ta emot gummipropp
  • Tillverkad av borosilikatglas
  • Finkalibrerad till klass A-toleranser
  • Överensstämmelse 'H' certifierad
  • Individuellt laseretsad med serienummer, batchkod och tillverkningsdatum
  • Batchcertifikat finns att ladda ner online
  • Blå emalj inskriptioner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Klass A, ISO 1042, överensstämmelse 'H' certifierad
Stängningsmaterial Gummi
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Material Borsilikatglas
Höjd (metrisk) 220 mm
Hals stil Vanlig
Tolerans ±0,15 ml
Graderad Ja
Klass A