Läs mer
MBL™ Borosilikatglas Klass A Col Lisse
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
20 mL
25 mL
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
5 L
Höjd (metrisk):
70 mm
90 mm
110 mm
140 mm
170 mm
210 mm
220 mm
260 mm
300 mm
370 mm
475 mm
Tolerans:
±0,025 ml
±0,04 ml
±0,1 ml
±0,15 ml
±0,25 ml
±0,4 ml
±0,6 ml
±1,2 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Paket med 5
Varje
Beskrivning
- Överensstämmer med ISO 1042 och DIN 12664
- Finkalibrerad till klass A-toleranser
- Varje kolv är laseretsad med ett individuellt serienummer, batchkod och tillverkningsdatum
- Tillverkad av kemiskt resistent borosilikatglas
- Överensstämmelse 'H' certifierad
- Inskriptioner i blå emalj
- Levereras med polyetenpropp
- Batchcertifikat finns att ladda ner online
- Överensstämmer med ISO 1042
- Med slät hals för att ta emot gummipropp
- Tillverkad av borosilikatglas
- Finkalibrerad till klass A-toleranser
- Överensstämmelse 'H' certifierad
- Individuellt laseretsad med serienummer, batchkod och tillverkningsdatum
- Batchcertifikat finns att ladda ner online
- Blå emalj inskriptioner
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | Klass A, ISO 1042, överensstämmelse 'H' certifierad |
| Stängningsmaterial | Gummi |
| Kapacitet (metrisk) | 20 mL |
| Material | Borsilikatglas |
| Höjd (metrisk) | 110 mm |
| Hals stil | Vanlig |
| Tolerans | ±0,04 ml |
| Graderad | Ja |
| Klass | A |