Läs mer
MBL™ Borosilikatglas Klass A mätkolv med propp
Produktkod. 11321925
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
20 mL
25 mL
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
5 L
Stängningsstorlek:
10/19
12/21
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
Höjd (metrisk):
70 mm
90 mm
110 mm
140 mm
170 mm
210 mm
220 mm
260 mm
300 mm
370 mm
475 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Paket med 5
Varje
Produktkod. 11321925
Brand: MBL FRD172
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Överensstämmer med ISO 1042 och DIN 12664. MBL™ Borosilikatglas Klass A volymflaskor med propp är tillverkade av kemiskt resistent borosilikatglas.
  • Finkalibrerad till klass A-toleranser
  • Varje kolv är laseretsad med ett individuellt serienummer, batchkod och tillverkningsdatum
  • Överensstämmelse 'H' certifierad
  • Inskriptioner i blå emalj
  • Levereras med polyetenpropp
  • Batchcertifikat finns att ladda ner online
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Klass A, ISO 1042, DIN 12664, överensstämmelse 'H' certifierad
Stängningsmaterial Polyeten
Beskrivning Blå emalj inskriptioner
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Material Borsilikatglas
Höjd (metrisk) 170 mm
Tolerans ±0,1 ml
Graderad Ja
Klass A
Stängningsstorlek 14/23