Läs mer
MBL™ Borosilikatglas Klass A mätkolv med propp
Beskrivning
- Finkalibrerad till klass A-toleranser
- Varje kolv är laseretsad med ett individuellt serienummer, batchkod och tillverkningsdatum
- Överensstämmelse 'H' certifierad
- Inskriptioner i blå emalj
- Levereras med polyetenpropp
- Batchcertifikat finns att ladda ner online
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | Klass A, ISO 1042, DIN 12664, överensstämmelse 'H' certifierad |
| Stängningsmaterial | Polyeten |
| Beskrivning | Blå emalj inskriptioner |
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Material | Borsilikatglas |
| Höjd (metrisk) | 300 mm |
| Tolerans | ±0,4 ml |
| Graderad | Ja |
| Klass | A |
| Stängningsstorlek | 24/29 |