Läs mer
MBL™ Borosilikatglas Klass B mätkolv Produktkod.: 12050703
Bara undefined kvar
Lägg i varukorgen
MBL™ Borosilikatglas Klass B mätkolv
Produktkod. 12050703
2000 mL, 29/32, 370 mm, ±1,2 ml, Varje
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
20 mL
25 mL
100 mL
200 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
5 L
Stängningsstorlek:
10/19
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
Höjd (metrisk):
70 mm
90 mm
110 mm
170 mm
210 mm
220 mm
260 mm
300 mm
370 mm
475 mm
Tolerans:
±0,05 ml
±0,08 ml
±0,2 ml
±0,3 ml
±0,5 ml
±0,8 ml
±1,2 ml
±2.4 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Paket med 5
Varje
Produktkod. 12050703
Brand: MBL FRD040P
Bara undefined kvar
Lägg i varukorgen
Bara undefined kvar
Lägg i varukorgen
Tillverkad av borosilikatglas för korrosionsfri prestanda. MBL™ Borosilikatglas Klass B mätkolv överensstämmer med ISO 1042 och DIN 12664. Inskriptioner i blå emalj ger enkel volymbedömning. Inkluderar polyetenpropp.
  • Överensstämmer med ISO 1042 och DIN 12664
  • Tillverkad av borosilikatglas för korrosionsfri prestanda
  • Inskriptioner i blå emalj
  • Polyetenpropp
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 1042, DIN 12664
Stängningsmaterial Polyeten
Beskrivning Blå emalj inskriptioner
Kapacitet (metrisk) 2000 mL
Material Borsilikatglas
Höjd (metrisk) 370 mm
Tolerans ±1,2 ml
Graderad Ja
Klass B
Stängningsstorlek 29/32
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
MBL™ Borosilikatglas Klass B mätkolv >