Läs mer
MBL™ Borosilikatglas Klass B mätkolv
Beskrivning
- Överensstämmer med ISO 1042 och DIN 12664
- Tillverkad av borosilikatglas för korrosionsfri prestanda
- Inskriptioner i blå emalj
- Polyetenpropp
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO 1042, DIN 12664 |
| Stängningsmaterial | Polyeten |
| Beskrivning | Blå emalj inskriptioner |
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Material | Borsilikatglas |
| Höjd (metrisk) | 300 mm |
| Tolerans | ±0,8 ml |
| Graderad | Ja |
| Klass | B |
| Stängningsstorlek | 24/29 |