Läs mer
MBL™ Borosilikatglas Klass B mätkolv
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
20 mL
25 mL
100 mL
200 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
5 L
Stängningsstorlek:
10/19
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
Höjd (metrisk):
70 mm
90 mm
110 mm
170 mm
210 mm
220 mm
260 mm
300 mm
370 mm
475 mm
Tolerans:
±0,05 ml
±0,08 ml
±0,2 ml
±0,3 ml
±0,5 ml
±0,8 ml
±1,2 ml
±2.4 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Paket med 5
Varje
Beskrivning
- Överensstämmer med ISO 1042 och DIN 12664
- Tillverkad av borosilikatglas för korrosionsfri prestanda
- Inskriptioner i blå emalj
- Polyetenpropp
Specifikationer
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad | ISO 1042, DIN 12664 |
Stängningsmaterial | Polyeten |
Beskrivning | Blå emalj inskriptioner |
Kapacitet (metrisk) | 200 mL |
Material | Borsilikatglas |
Höjd (metrisk) | 210 mm |
Tolerans | ±0,3 ml |
Graderad | Ja |
Klass | B |
Stängningsstorlek | 14/23 |
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
MBL™ Borosilikatglas Klass B mätkolv >
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering