Läs mer
MBL™ Tappa pipetter för soda-kalkreagensflaskor
Beskrivning:
14/15 Gemensam
14/23 Gemensam
19/26 Gemensam
För användning med (utrustning):
100 ml flaska
250 ml flaska
50 ml flaska
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Beskrivning
Tillverkad av klart soda-lime glas
- Med integrerad slipad glaskon på pipett
- Levereras med gummispetsar
- Flaskor finns separat
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | 14/15 Gemensam |
| Material | Soda Lime Glas |
| Inkluderar | Tappar pipetter med silikonspett |
| Typ | Pasteurpipett |
| För användning med (utrustning) | 50 ml flaska |