Läs mer
MBL™ Ett märke Klass AS Glaspipetter med certifiering
Produktkod. 12424701
Volym (metrisk):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
15 mL
20 mL
25 mL
50 mL
100 mL
Tolerans:
±0,008 ml
±0,01 ml
±0,015 ml
±0,02 ml
±0,03 ml
±0,05 ml
±0,08 ml
Färg:
Blått
Gult
Klart
Orange
Rött
Vitt
Noggrannhet:
±0,008 ml
±0,01 ml
±0,015 ml
±0,02 ml
±0,03 ml
±0,05 ml
±0,08 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Produktkod. 12424701
Brand: MBL PRA756ASWC
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av sodakalkglas med bearbetade strålar för extra styrka och för att säkerställa korrekta utflödestider. MBL™ One Mark Class AS glaspipetter med certifiering inkluderar markeringar i permanent bärnstensfärg som smälts in i glaset för att säkerställa motståndskraft mot aggressiva rengöringslösningar.
  • Överensstämmer med ISO 648 och DIN 12691
  • Kalibrerad för leverans med+ 5s väntetid
  • Varje pipett kodad med individuellt serienummer
  • Levereras med kalibreringscertifikat som möjliggör spårbarhet till nationella standarder
  • Markeringar i permanent bärnstensfärg som smälts in i glaset vilket säkerställer högsta motståndskraft mot aggressiva rengöringslösningar
  • Tillverkad av sodakalkglas med bearbetade strålar för extra styrka och för att säkerställa korrekta utflödestider
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Noggrannhet ±0,08 ml
Kalibrering Att leverera
Certifikat och efterlevnad ISO 648, DIN 12691, kalibreringscertifikat
Klass AS
Material Soda Lime Glas
Graderad Ja
Graduation Färg Bärnsten
Kvantitet 2 förpackningar
Tolerans ±0,08 ml
Färg Gult
Volym (metrisk) 100 mL
Typ Glödlampa pipett