Läs mer
MBL™ Ett märke Klass AS Glaspipetter
Beschreibung
Tillverkad av soda lime glas och överensstämmer med ISO 648 och DIN 12691. MBL™ One Mark Class AS glaspipetter är kalibrerade för leverans och inkluderar märkningar i permanent bärnstensfärgad fläck.
- Överensstämmer med ISO 648 och DIN 12691
- Kalibrerad för leverans
- Tryckt med batchkod för nedladdningsbart batchcertifikat
- Märkning i permanent bärnstensfläck
- Klass AS med+ 5s väntetid
- Tillverkad av soda lime glas med robusta verktygsmunstycken
Spezifikation
Spezifikation
| Noggrannhet | ±0,015 ml |
| Kalibrering | Att leverera |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 648, DIN 12691 |
| Klass | AS |
| Material | Soda Lime Glas |
| Graderad | Ja |
| Graduation Färg | Bärnsten |
| Kvantitet | 2 förpackningar |
| Tolerans | ±0,015 ml |
| Färg | Vitt |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?