Läs mer
MBL™ MBL™ Ett märke Klass AS Glaspipetter
Beskrivning
Tillverkad av soda lime glas och överensstämmer med ISO 648 och DIN 12691. MBL™ One Mark Class AS glaspipetter är kalibrerade för leverans och inkluderar märkningar i permanent bärnstensfärgad fläck.
- Överensstämmer med ISO 648 och DIN 12691
- Kalibrerad för leverans
- Tryckt med batchkod för nedladdningsbart batchcertifikat
- Märkning i permanent bärnstensfläck
- Klass AS med+ 5s väntetid
- Tillverkad av soda lime glas med robusta verktygsmunstycken
Specifikationer
Specifikationer
| Noggrannhet | ±0,02 ml |
| Kalibrering | Att leverera |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 648, DIN 12691 |
| Klass | AS |
| Material | Soda Lime Glas |
| Graderad | Ja |
| Graduation Färg | Bärnsten |
| Kvantitet | 2 förpackningar |
| Tolerans | ±0,02 ml |
| Färg | Rött |
| Visa mer |