Läs mer
MBL™ Ett märke Klass B glaspipetter
Beskrivning
- Överensstämmer med ISO 648 och DIN 12690
- Kalibrerad för leverans
- Tillverkad av sodalimeglas med bearbetade strålar för att minska brott
- Markeringar i permanent bärnstensfärg som sprids in i glasets yta för ökad kemikaliebeständighet
Specifikationer
Specifikationer
| Kalibrering | Att leverera |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 648, DIN 12690 |
| Klass | B |
| Material | Soda Lime Glas |
| Graderad | Ja |
| Graduation Färg | Bärnsten |
| Kvantitet | 5-pack |
| Tolerans | ±0,06 ml |
| Färg | Gult |
| Volym (metrisk) | 20 mL |
| Visa mer |