Läs mer
MBL™ Sedimentationskon
Kvantitet:
1 förpackning
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Uppfyller DIN 12672
- Graderad upp till ett kapacitetsmärke på 1000mL
- Tillverkad av Pyrex™ borosilikatglas
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | DIN 12672 |
| Volym (metrisk) | 1000 mL |
| För användning med (applikation) | Bestämma mängden sediment i avloppsvatten eller industriavfall |
| Examen | Ja |
| Kvantitet | 1 förpackning |
| Typ | Sedimentationskon |