Läs mer
MBL™ Tvåmärkesklass AS Glaspipetter
Produktkod. 12510086
Change view
Volym (metrisk):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
25 mL
50 mL
100 mL
Tolerans:
±0,008 ml
±0,01 ml
±0,015 ml
±0,02 ml
±0,03 ml
±0,05 ml
±0,08 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Tolerans Förpackningsstorlek
12510086 50 mL ±0,05 ml Paket med 2
12524877 100 mL ±0,08 ml -
12580076 10 mL ±0,02 ml Paket med 2
12590076 20 mL ±0,03 ml Paket med 2
12550076 1 mL ±0,008 ml Paket med 2
12500086 25 mL ±0,03 ml Paket med 2
12560076 2 mL ±0,01 ml Paket med 2
12570076 5 mL ±0,015 ml Paket med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 12510086 Leverantör MBL International Leverantörsnummer PRA634AS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    395.85 SEK
    332.29 SEK / Paket med 2
    Save 63.56 SEK
    16% Av
Beräknad leverans: 03-02-2027
Tillverkad av sodalimeglas med robusta bearbetade jetstrålar och permanent bärnstensfärg. MBL™ Tvåmärkesklass AS Glaspipetter överensstämmer med ISO 648 och DIN 12691 och är tryckta med batchkod för nedladdningsbart batchcertifikat. Har en säkerhetsglödlampa på toppen av pipettens rör.
  • Överensstämmer med ISO 648 och DIN 12691
  • Kalibrerad för leverans
  • Tryckt med batchkod för nedladdningsbart batchcertifikat
  • Klass AS med+ 5s väntetid
  • Har en säkerhetsglödlampa på toppen av pipettens rör
  • Tillverkad av sodalimeglas med robusta bearbetade jetstrålar och permanent bärnstensfärg
Specifikationer
Kalibrering Att leverera
Certifikat och efterlevnad ISO 648, DIN 12691
Klass AS
Material Soda Lime Glas
Graderad Ja
Graduation Färg Bärnsten
Kvantitet 2 förpackningar
Tolerans ±0,05 ml
Volym (metrisk) 50 mL
Typ Pipet