Läs mer
MBL™ Tvåmärkesklass AS Glaspipetter
Produktkod. 12524877
Change view
Volym (metrisk):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
25 mL
50 mL
100 mL
Tolerans:
±0,008 ml
±0,01 ml
±0,015 ml
±0,02 ml
±0,03 ml
±0,05 ml
±0,08 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Tolerans unitSize
12524877 100 mL ±0,08 ml -
12580076 10 mL ±0,02 ml Paket med 2
12590076 20 mL ±0,03 ml Paket med 2
12550076 1 mL ±0,008 ml Paket med 2
12500086 25 mL ±0,03 ml Paket med 2
12510086 50 mL ±0,05 ml Paket med 2
12560076 2 mL ±0,01 ml Paket med 2
12570076 5 mL ±0,015 ml Paket med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 12524877 Leverantör MBL International Leverantörsnummer PRA636AS
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av sodalimeglas med robusta bearbetade jetstrålar och permanent bärnstensfärg. MBL™ Tvåmärkesklass AS Glaspipetter överensstämmer med ISO 648 och DIN 12691 och är tryckta med batchkod för nedladdningsbart batchcertifikat. Har en säkerhetsglödlampa på toppen av pipettens rör.
  • Överensstämmer med ISO 648 och DIN 12691
  • Kalibrerad för leverans
  • Tryckt med batchkod för nedladdningsbart batchcertifikat
  • Klass AS med+ 5s väntetid
  • Har en säkerhetsglödlampa på toppen av pipettens rör
  • Tillverkad av sodalimeglas med robusta bearbetade jetstrålar och permanent bärnstensfärg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kalibrering Att leverera
Certifikat och efterlevnad ISO 648, DIN 12691
Klass AS
Material Soda Lime Glas
Graderad Ja
Graduation Färg Bärnsten
Kvantitet 2 förpackningar
Tolerans ±0,08 ml
Volym (metrisk) 100 mL
Typ Pipet