Läs mer
MBL™ Tvåmärkesklass AS Glaspipetter
Beskrivning
- Överensstämmer med ISO 648 och DIN 12691
- Kalibrerad för leverans
- Tryckt med batchkod för nedladdningsbart batchcertifikat
- Klass AS med+ 5s väntetid
- Har en säkerhetsglödlampa på toppen av pipettens rör
- Tillverkad av sodalimeglas med robusta bearbetade jetstrålar och permanent bärnstensfärg
Specifikationer
Specifikationer
| Kalibrering | Att leverera |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 648, DIN 12691 |
| Klass | AS |
| Material | Soda Lime Glas |
| Graderad | Ja |
| Graduation Färg | Bärnsten |
| Kvantitet | 2 förpackningar |
| Tolerans | ±0,03 ml |
| Volym (metrisk) | 20 mL |
| Typ | Pipet |